Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS AMINE
La columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE permite el análisis de los niveles de ppm de las aminas sin el cebado de columnas.
Marca:  Thermo Scientific™ 26097-2230
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10555995
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
La columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE permite el análisis de los niveles de ppm de las aminas sin el cebado de columnas.
  • Fase de polaridad baja, 5 % de difenil/95 % de dimetilo polisiloxano
  • La superficie de los tubos se modifica químicamente con el fin de reducir la formación de picos con colas de compuestos básicos activos
  • También permite el análisis de compuestos ácidos neutros o de baja acidez (p. ej., fenoles) y compuestos susceptibles a la unión de hidrógeno
  • Bajo sangrado a la temperatura de funcionamiento máxima
Recomendada para:
  • Aminas y otros compuestos básicos, entre los que se incluyen alquilaminas, diaminas, triaminas, etanolaminas
  • Heterocíclicos que contienen nitrógeno
Especificaciones
Especificaciones
0,25 mm
TraceGOLD
300/315 °C
0,5 µm
Polaridad baja
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-5 MS Amine
GC/MS para análisis de aminas y otros compuestos básicos, incluyendo alquilaminas, diaminas, triaminas y etanolaminas, GC/MS para heterocíclicos que contienen nitrógeno
30 m
Grosor de 0,5 um; 0,25 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.