Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Accessories for Giraffe™ Adjustable Gel System
Glass and spacer set
15.01€ - 35.20€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en gel ajustable ADJ1 Giraffe™ |
---|---|
Longitud (métrico) | 16 cm |
Código de producto | Marca | Tipo | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12474687
|
Thermo Scientific™
P5-SC16 |
Juego de espaciadores | 0,03 in | 0,08 cm | 0,1 cm |
20.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12464687
|
Thermo Scientific™
P5-16R |
Placa de vidrio con ranuras | 0,12 in | 0,32 cm | 16 cm |
35.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12454687
|
Thermo Scientific™
P5-16G |
Placa de vidrio vacía | 0,12 in | 0,32 cm | 16 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Especificaciones
Sistema de electroforesis en gel ajustable ADJ1 Giraffe™ | |
16 cm |