Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Accessories for Giraffe™ Adjustable Gel System
Glass and spacer set
Marca:  Thermo Scientific™ P5-16R
Detalles adicionales : Peso : 4.41000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12464687
  • 35.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Sistema de electroforesis en gel ajustable ADJ1 Giraffe™
Vidrio
0,32 cm
16 cm
Placa de vidrio con ranuras
0,12 in
16 cm