Learn More
Epredia™ Portaobjetos Shandon™ ColorMark™ Plus
Mejore la adhesión celular con los portaobjetos Epredia™ ShandonTM ColorMarkTM Plus con carga positiva.
88.75€ - 690.00€
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15394592
|
Epredia™
B9992010 |
Blanco | 144/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12996139
|
Epredia™
B9992010AQCS |
Verde agua | 1440/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12906149
|
Epredia™
B9992010BLCS |
Blue | 1440/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12916149
|
Epredia™
B9992010BOCS |
Burnt Orange | 1440/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12926149
|
Epredia™
B9992010GLCS |
Gold | 1440/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12936149
|
Epredia™
B9992010GRCS |
Green | 1440/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12946149
|
Epredia™
B9992010LVCS |
Lavanda | 1440/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12946219
|
Epredia™
B9992010CS |
Pink | 144/Pk. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12956149
|
Epredia™
B9992010PKCS |
Rosa | 1440/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12966149
|
Epredia™
B9992010RDCS |
Rojo | 1440/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12976149
|
Epredia™
B9992010TNCS |
Tan | 1440/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12986149
|
Epredia™
B9992010YWCS |
Yellow | 1440/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Mejore la adhesión celular con los portaobjetos Thermo Scientific™ Shandon™ ColorMark™ Plus con carga positiva. Diseñados para su uso con la etiquetadora de portaobjetos MicroWriter™.
Disponibles en diversos colores.
Especificaciones
Glass | |
Microscope Slide |