Learn More
Epredia™ Portaobjetos Shandon™ ColorMark™ Plus
Mejore la adhesión celular con los portaobjetos Epredia™ ShandonTM ColorMarkTM Plus con carga positiva.
Marca: Epredia™ B9992010PKCS
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Mejore la adhesión celular con los portaobjetos Thermo Scientific™ Shandon™ ColorMark™ Plus con carga positiva. Diseñados para su uso con la etiquetadora de portaobjetos MicroWriter™.
Especificaciones
Portaobjetos de microscopio | |
Vidrio | |
Rosa | |
1440/caja |