Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 2-Door Yellow Safety Storage Cabinets
For the safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas, with an optional door open arrest system.
3365.50€ - 4674.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 14470-1 |
---|---|
Color | Amarillo |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de almacenamiento de seguridad |
Modelo de puerta | Con triple bisagra |
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Configuración | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Configuración | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15638845
|
Asecos™
3011600233724 |
4 cajones de 60 kg/29 l cada uno | 4 cajones de acero laminado de 60 kg/29 l | 4 cajones de acero laminado de 60 kg/29 l |
4091.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15769428
|
Asecos™
3020500233711 |
6 cajones de 60 kg/19 l cada uno | 6 cajones de acero laminado de 60 kg/19 l | 6 cajones de acero laminado de 60 kg/19 l |
4674.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15879216
|
Asecos™
3011600233719 |
3 bandejas de 150 kg/33 l cada una; inserto de 135 kg; sumidero de 55 l | 3 estantes de bandejas de acero laminado de 150 kg/33 l; 1 inserto de acero laminado de 135 kg; 1 sumidero de acero laminado de 55 l | 3 estantes de bandejas de acero laminado de 150 kg/33 l; 1 inserto de acero laminado de 135 kg; 1 sumidero de acero laminado de 55 l |
3365.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Aseco’s first EN-compliant safety storage cabinet
- Decades of developing and optimizing ensure that the S-CLASSIC-90 is technically sophisticated
- Available in a range of widths and heights
- Versatile fields of application due to various interior equipment
- Convenient handling – door operation with minimal effort
- Optional door open arrest system allows convenient and safe removal or storage of containers with both hands
- Door lockable with cylinder lock, the cabinets can be integrated by the customer in an existing locking system
- Integrated adjusting aids in the cabinet base ensure a fast and effective compensation for uneven floors of up to 10 mm
- Available with different combinations of drawers, height-adjustable shelves and bottom collecting sumps for leakages
- Fire resistance of 90 minutes
- Robust construction and longevity – triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
- Integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
- In accordance with EN 14470-1 and TRGS 510
Especificaciones
EN 14470-1 | |
Acero | |
Con triple bisagra | |
4 cajones de acero laminado de 60 kg/29 l | |
Revestimiento de polvo |
Amarillo | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Almacenamiento de sustancias peligrosas e inflamables | |
2 |