Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 2-Door Yellow Safety Storage Cabinets
For the safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas, with an optional door open arrest system.
Marca: Asecos™ 3011600233724
Detalles adicionales : Peso : 424.00000kg
Descripción
- El primer armario de almacenamiento de seguridad conforme a la norma EN de Aseco
- Décadas de desarrollo y optimización aseguran que el S-CLASSIC-90 es técnicamente sofisticado
- Disponible en una gama de anchuras y alturas
- Campos de aplicación versátiles gracias a diversos equipamientos interiores
- Manejo cómodo: manejo de la puerta con el mínimo esfuerzo
- El sistema anticaídas de puertas abiertas opcional permite retirar o almacenar recipientes de forma segura y cómoda con ambas manos
- Puerta bloqueable con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de bloqueo existente
- Los pies ajustables integrados en el zócalo del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares de hasta 10 mm
- Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
Especificaciones
4 cajones de acero laminado de 60 kg/29 l | |
Almacenamiento de sustancias peligrosas e inflamables | |
Acero | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
Amarillo | |
Con triple bisagra | |
EN 14470-1 |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Revestimiento de polvo | |
4 cajones de acero laminado de 60 kg/29 l | |
482 kg | |
4 cajones de 60 kg/29 l cada uno | |
2 |