Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 2-Door Yellow Safety Storage Cabinets
For the safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas, with an optional door open arrest system.
Marca:  Asecos™ 3011600233719
Detalles adicionales : Peso : 420.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15879216
  • 3365.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El primer armario de almacenamiento de seguridad conforme a la norma EN de Aseco
  • Décadas de desarrollo y optimización aseguran que el S-CLASSIC-90 es técnicamente sofisticado
  • Disponible en una gama de anchuras y alturas
  • Campos de aplicación versátiles gracias a diversos equipamientos interiores
  • Manejo cómodo: manejo de la puerta con el mínimo esfuerzo
  • El sistema anticaídas de puertas abiertas opcional permite retirar o almacenar recipientes de forma segura y cómoda con ambas manos
  • Puerta bloqueable con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de bloqueo existente
  • Los pies ajustables integrados en el zócalo del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares de hasta 10 mm
  • Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
  • De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
Especificaciones
Especificaciones
3 estantes de bandejas de acero laminado de 150 kg/33 l; 1 inserto de acero laminado de 135 kg; 1 sumidero de acero laminado de 55 l
Almacenamiento de sustancias peligrosas e inflamables
Acero
616 x 1196 x 1968 mm
Amarillo
Con triple bisagra
EN 14470-1
Armario de almacenamiento de seguridad
Revestimiento de polvo
3 estantes de bandejas de acero laminado de 150 kg/33 l; 1 inserto de acero laminado de 135 kg; 1 sumidero de acero laminado de 55 l
457,5 kg
3 bandejas de 150 kg/33 l cada una; inserto de 135 kg; sumidero de 55 l
2
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers