Learn More
Condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit™
Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo. El condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit tiene conectores de rosca de plástico desmontables para tubos.
52.85€ - 102.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN 12576 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato Pyrex |
Tipo | Condensador Liebig |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11391845
|
Quickfit
C1/00 |
135 mm |
98.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11301855
|
Quickfit
C1/12/SC |
340 mm |
61.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12019652
|
Quickfit
C1/11/SC |
260 mm |
54.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12644911
|
Quickfit
C1/12/25/SC |
380 mm |
52.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12039652
|
Quickfit
C1/13/SC |
390 mm |
81.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11321855
|
Quickfit
C1/23/SC |
535 mm |
68.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12575057
|
Quickfit
C1/14/25/SC |
400 mm |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12059652
|
Quickfit
C1/44/SC |
550 mm |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12049652
|
Quickfit
C1/22/SC |
530 mm |
65.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo.El condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit incorpora un conector de rosca de plástico desmontable para la tubos.
- Cumple con DIN 12576
- Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo
- Con conectores de rosca y de plástico desmontables para un acoplamiento fácil y seguro del tubo de caucho
Especificaciones
DIN 12576 | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
Condensador Liebig | |
Adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo |