Learn More
Condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit™
Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo. El condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit tiene conectores de rosca de plástico desmontables para tubos.
Marca:  Quickfit C1/13/SC
77.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15660kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12039652
  • 81.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo.El condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit incorpora un conector de rosca de plástico desmontable para la tubos.
  • Conforme a DIN 12576
  • Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo
  • Con conectores de rosca de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño del cono QuickFit™: 24/29
Adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo
Vidrio de borosilicato Pyrex
DIN 12576
24/29
Condensador Liebig
390 mm