Learn More
Condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit™
Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo. El condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit tiene conectores de rosca de plástico desmontables para tubos.
Marca: Quickfit C1/22/SC
62.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20160kg
Descripción
Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo.El condensador Liebig de vidrio de borosilicato Quickfit incorpora un conector de rosca de plástico desmontable para la tubos.
- Conforme a DIN 12576
- Popular condensador con camisa de agua adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo
- Con conectores de rosca de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
Especificaciones
Área de la superficie X 102 m2: 2,00 | |
Adecuado para aplicaciones de destilación y reflujo | |
400 mm | |
530 mm |
19/26 | |
Condensador Liebig | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
DIN 12576 |