Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 72 x 13 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 72 x 13 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
20.95€ - 22.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Posiciones | 72 |
Forma | Aberturas en forma de lágrima |
Estantes | None |
Apilables | Yes, When Empty |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15380380
|
Fisherbrand™
|
Amarillo |
20.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15340380
|
Fisherbrand™
|
Blanco |
20.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15350380
|
Fisherbrand™
|
Azul |
20.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15360380
|
Fisherbrand™
|
Verde |
22.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15370380
|
Fisherbrand™
|
Magenta |
22.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140 °C).
- Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Aberturas en forma de lágrima | |
Yes, When Empty | |
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml | |
8/paq. | |
104 mm | |
202 mm | |
59 mm | |
13 mm |
72 | |
None | |
Non-sterile | |
1/Cs. | |
104 x 202 x 59 mm | |
4.1 in. | |
8 in. | |
2.3 in. |