Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 72 x 13 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 72 x 13 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca: Fisherbrand™
14.93 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13140kg
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de - 40 a + 140 °C).
- Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Rack para tubos | |
Amarillo | |
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio | |
Aberturas en forma de lágrima | |
Yes, When Empty | |
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml | |
8/paq. | |
104 mm | |
202 mm | |
59 mm | |
13 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (de 5 a 10 ml) | |
72 | |
None | |
Non-sterile | |
1/Cs. | |
104 x 202 x 59 mm | |
4.1 in. | |
8 in. | |
2.3 in. |