Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 72 x 13 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 72 x 13 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca:  Fisherbrand™
19.95 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15370380
  • 22.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de - 40 a + 140 °C).
  • Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Magenta
Polietileno reforzado con fibra de vidrio
Aberturas en forma de lágrima
Yes, When Empty
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml
8/paq.
104 mm
202 mm
59 mm
13 mm
Esterilizable en autoclave
Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
72
None
Non-sterile
1/Cs.
104 x 202 x 59 mm
4.1 in.
8 in.
2.3 in.