Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras planas de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Las barras agitadoras planas de PTFE Cowie Technology™ ofrecen una mayor turbulencia que las barras agitadoras cilíndricas.
8.60€ - 38.70€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16215781
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 7 mm | 10/Paq. |
13.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16275781
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 6 mm | 10/Paq. |
14.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16285771
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 4,5mm | 10/Paq. |
8.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11878962
|
Fisherbrand™
|
75 mm | 13 mm | Paquete de 2 |
26.30€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11808962
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 8 mm | 10/Paq. |
17.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11828962
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 10 mm | 5/Paq. |
25.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16235791
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 8 mm | 5/Paq. |
20.54€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16285781
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 8 mm | 5/Paq. |
24.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11858962
|
Fisherbrand™
|
65 mm | 13 mm | Paquete de 2 |
25.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10306280
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 7 mm | Paquete de 2 |
29.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16295771
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 4,5mm | 10/Paq. |
9.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16295791
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 8 mm | Paquete de 2 |
27.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11838962
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 10 mm | 5/Paq. |
28.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16205801
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 10 mm | Paquete de 2 |
37.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10010110
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 7 mm | Paquete de 2 |
27.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16205781
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 6 mm | 10/Paq. |
13.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16295781
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 6 mm | 5/Paq. |
16.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16255801
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 10 mm | Paquete de 2 |
38.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16215801
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 10 mm | Paquete de 2 |
34.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11818952
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 7 mm | 5/Paq. |
25.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16265801
|
Fisherbrand™
|
80 mm | 10 mm | Paquete de 2 |
25.40€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16225801
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 8 mm | 2/Paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10273352
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 6 mm | 10/Paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
16225791
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 6 mm | 5/Paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11848962
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 10 mm | 2/Paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Barra agitadora magnética de uso general y estable
- Proporciona una mayor turbulencia que las barras agitadoras cilíndricas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |