Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras planas de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Las barras agitadoras planas de PTFE Cowie Technology™ ofrecen una mayor turbulencia que las barras agitadoras cilíndricas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Barra de agitación magnética de uso general y estable
- Presenta una mayor agitación que las barras de agitación cilíndricas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
8 mm | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
PTFE | |
Barras agitadoras de PTFE planas | |
2/Paq. | |
Sí | |
60 mm |