Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras planas de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Las barras agitadoras planas de PTFE Cowie Technology™ ofrecen una mayor turbulencia que las barras agitadoras cilíndricas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Proporciona mayor turbulencia que las barras agitadoras cilíndricas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
10 mm | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Paquete de 2 | |
Sí | |
50 mm |