Learn More
Fisherbrand™ pH Indicator Paper Roll
Ready to use universal indicator papers are supplied in rotary lid boxes to ensure protection against external influences.
29.10€ - 33.40€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de pH |
---|---|
Tipo | Papel indicador de pH |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15940872
|
Fisherbrand™
|
De 4 a 7 |
33.40€
4 unidades |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15950872
|
Fisherbrand™
|
De 6,4 a 8 |
33.40€
4 unidades |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15960872
|
Fisherbrand™
|
De 8 a 10 |
29.10€
4 unidades |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- The reaction colour of the paper is compared with the enclosed colour scale and the pH is read off
- Allows very simple pH measurement
- Proven standard for many applications
Especificaciones
Pruebas de pH | |
Papel indicador de pH |