Learn More
Fisherbrand™ pH Indicator Paper Roll
Ready to use universal indicator papers are supplied in rotary lid boxes to ensure protection against external influences.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15960872
  • 29.10€ / 4 unidades
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El color de reacción del papel se compara con la escala de color incluida y se lee el pH
  • Permite medición del pH muy sencilla
  • Patrón probado para muchas aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
De 8 a 10
Pruebas de pH
8,0, 8,2, 8,4, 8,7, 9,0, 9,2, 9,6, 10,0
Papel indicador de pH