Learn More
Fisherbrand™ pH Indicator Paper Roll
Ready to use universal indicator papers are supplied in rotary lid boxes to ensure protection against external influences.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15940872
  • 33.40€ / 4 unidades
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El color de reacción del papel se compara con la escala de color incluida y se lee el pH
  • Permite medición del pH muy sencilla
  • Patrón probado para muchas aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
De 4 a 7
Pruebas de pH
4,0, 4,3, 4,6, 4,9, 5,2, 5,5, 5,8, 6,1, 6,4, 6,7, 7,0
Papel indicador de pH