Learn More
Ansell Guantes de nitrilo 92-134 MICROFLEX™
Protección económica y duradera, para un uso prolongado
8.50€ - 13.86€
Especificaciones
Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
---|---|
AQL | 1,5 |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Finger Thickness (Metric) | 0,11 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17601036
|
Ansell
92134060 |
XS |
8.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17611036
|
Ansell
92134070 |
Pequeño |
8.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17621036
|
Ansell
92134080 |
M |
8.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17631036
|
Ansell
92134090 |
L |
8.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17818331
|
Ansell
92134110 |
10.5/11, 2X-Large |
8.50€
paquete de 90 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17641036
|
Ansell
92134100 |
XL |
8.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17853792
|
Ansell
92134080 |
M |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17833612
|
Ansell
92134070 |
Pequeño |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17823692
|
Ansell
92134090 |
L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Construcción ligera para una sensibilidad táctil y un control preciso de la motricidad
- Formulación de nitrilo de alta calidad que aporta más resistencia contra roturas y desgarros
- Diseñado para una extensa gama de aplicaciones en los sectores industriales
Especificaciones
Asistencia sanitaria | |
Azul | |
0,11 mm | |
Nitrilo | |
0,07 mm |
1,5 | |
Sí | |
Sí | |
2,8 mil | |
sin polvo |