missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Guantes de nitrilo 92-134 MICROFLEX™

Protección económica y duradera, para un uso prolongado

Marca:  Ansell 92134080

Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17853792

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • Hechos de una formulación de nitrilo suave para una sensación y ajuste cómodos
  • Construcción ligera para sensibilidad táctil y control de motor fino
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores
  • Texturizado en las puntas de los dedos para una manipulación segura de herramientas y materiales 
Especificaciones

Especificaciones

Asistencia sanitaria
Azul
Parcialmente texturizado
0,11 mm
Nitrilo
0,07 mm
M
1,5
Sí
4,3 mil
Sí
2,8 mil
sin polvo
100 guantes/dispensador, 10 dispensadores/caja, 1000 guantes/caja
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales