Learn More
Ansell Guantes de nitrilo 92-134 MICROFLEX™
Protección económica y duradera, para un uso prolongado
Marca: Ansell 92134090
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Hechos de una formulación de nitrilo suave para una sensación y ajuste cómodos
- Construcción ligera para sensibilidad táctil y control de motor fino
- Diseñado para una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores
- Texturizado en las puntas de los dedos para una manipulación segura de herramientas y materiales
Especificaciones
Asistencia sanitaria | |
Azul | |
Parcialmente texturizado | |
0,11 mm | |
Nitrilo | |
0,07 mm | |
L |
1,5 | |
Sí | |
4,3 mil | |
Sí | |
2,8 mil | |
sin polvo | |
100 guantes/dispensador, 10 dispensadores/caja, 1000 guantes/caja |