Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro Matrix™ TallTip largas
Las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific Matrix TallTip tienen una longitud extendida para ofrecer el máximo alcance y proteger de contaminación sus muestras y pipetas.
205.20€ - 259.20€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Universal Fit |
Línea de productos | Matrix TallTip |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15415072
|
Thermo Scientific™
7055 |
250 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10765204
|
Thermo Scientific™
7085 |
300 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10446153
|
Thermo Scientific™
7285 |
200 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10707074
|
Thermo Scientific™
7635 |
12,5 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10745014
|
Thermo Scientific™
8245 |
1250 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific Matrix TallTip tienen una longitud extendida para ofrecer el máximo alcance y proteger de contaminación sus muestras y pipetas.
Las puntas largas Matrix™ TallTip tienen mayor longitud y permiten alcanzar el fondo de los recipientes largos o estrechos, donde no llegan las puntas estándar. Los extremos de la punta, estrechos y sin bisel, permiten un contacto más limpio con las paredes laterales y mejoran la precisión. Los filtros hidrófugos son un bloqueo eficiente de los aerosoles y garantizan que ninguna partícula contamine las muestras.
Las puntas de longitud extendida permiten acceder al fondo de tubos de ensayo, botellas de reactivo, matraces y otros recipientes sin que el cilindro del pipeteador entre en contacto con el costado del tubo.- Prevención de la contaminación cruzada procedente de las paredes de los recipientes.
- Permite el uso de puntas de gran volumen en espacios reducidos, lo que reduce el desplazamiento de líquidos.
- Los extremos de la punta, estrechos y sin bisel, permiten un contacto más limpio con las paredes laterales y mejoran la precisión.
- Permiten alcanzar el fondo de recipientes especialmente largos o estrechos, donde no llegan las puntas estándar.
- Su longitud máxima de 102 mm permite un acceso seguro a tubos de ensayo de 100 mm.
- El rack «Flo-Thru» reduce la oscilación de la punta y mejora el caudal de aire durante la esterilización en autoclave.
- Adaptación universal que las hace compatibles con las principales marcas de pipetas.
- Las estrictas pruebas garantizan el bloqueo efectivo de aerosoles por parte de las puntas con filtro.
- El material de filtro hidrófugo garantiza que ninguna partícula contamine las muestras.
- El envase de abertura sencilla garantiza que el producto mantenga su esterilidad y facilita el acceso a él.
- La tapa articulada del rack permite abrirlo sin necesidad de depositar la tapa sobre la superficie de trabajo, lo que contribuye a mantener la esterilidad.
- Los anillos de sellado de las puntas garantizan un sellado fiable, sin golpear las puntas contra el pipeteador.
- Moldes altamente pulidos y procedimientos de mantenimiento rigurosos garantizan una baja retención de líquidos sin necesidad de tratamientos ni aditivos especiales.
- Los anillos estabilizadores de los racks mantienen las puntas firmemente sujetas cuando se asientan en un pipeteador.
- El diseño de rack rígido garantiza un asiento de las puntas sólido y uniforme.
- La ventilación del rack garantiza un buen caudal de aire durante la esterilización en autoclave y reduce la formación de condensación en las puntas.
- La tapa estéril es articulada, lo que evita que entre en contacto con la superficie de trabajo del laboratorio.
- La muesca para dedos de los racks permite la retirada e inserción sencillas de bandejas de relleno.
- La bolsas precintadas con cierre a presión facilitan la apertura de cada rack estéril envasado.
- Los racks están adecuadamente etiquetados para simplificar el mantenimiento de registros, la identificación de puntas y la realización de pedidos.
- Ecológicas: el tamaño de rack reducido reduce a su vez la generación de residuos.
- Los racks, fabricados con material reciclado, están identificados con los símbolos adecuados de soporte a iniciativas de reciclaje.
Especificaciones
Con filtro | |
Gradilla | |
Matrix TallTip |
Estéril | |
Universal Fit |