Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro Matrix™ TallTip largas
Las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific Matrix TallTip tienen una longitud extendida para ofrecer el máximo alcance y proteger de contaminación sus muestras y pipetas.
Marca: Thermo Scientific™ 7085
Detalles adicionales : Peso : 2.63700kg
Descripción
Las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific Matrix TallTip tienen una longitud extendida para ofrecer el máximo alcance y proteger de contaminación sus muestras y pipetas.
Las puntas largas Matrix™ TallTip tienen mayor longitud y permiten alcanzar el fondo de los recipientes largos o estrechos, donde no llegan las puntas estándar. Los extremos de la punta, estrechos y sin bisel, permiten un contacto más limpio con las paredes laterales y mejoran la precisión. Los filtros hidrófugos son un bloqueo eficiente de los aerosoles y garantizan que ninguna partícula contamine las muestras.
Características:- Evitan la contaminación cruzada procedente de las paredes de los recipientes.
- Permite utilizar puntas para grandes volúmenes en espacios reducidos generando menos desplazamiento de líquido.
- Permite llegar al fondo de recipientes extremadamente largos o estrechos, objetivo inalcanzable con las puntas estándar
- La longitud máxima de 102 mm permite el acceso seguro a tubos de ensayo de 100 mm
- Gradilla Flo-Thru que reduce el movimiento de la punta y mejora el flujo de aire durante la esterilización en autoclave
- Ajuste universal válido para las principales marcas de pipetas
Filtro hidrófobo:
- Las estrictas pruebas garantizan que las puntas con filtro son eficaces para impedir el paso de aerosoles.
- El material del filtro, a base de polietileno hidrófobo, asegura la ausencia de partículas contaminantes en las muestras.
- El paquete de fácil apertura garantiza la esterilidad del producto sin dificultar su acceso
- Las tapas de la gradilla con bisagras pueden abrirse sin tocar la encimera del laboratorio y protegen la esterilidad del producto
Características de las puntas de pipeta Matrix:
- Los anillos de sellado de las puntas garantizan la estanqueidad de la pipeta sin fugas ni oscilaciones de la punta.
- Los moldes perfectamente pulidos y los procesos de mantenimiento rigurosos facilitan la baja retención de líquidos de estas puntas sin tratamientos ni aditivos especiales.
- Los anillos de estabilización de las gradillas permiten mantener las puntas bien sujetas una vez en la pipeta.
- El diseño de gradilla rígido garantiza la colocación segura y uniforme de las puntas.
- Las características de ventilación de la gradilla garantizan el flujo de calor adecuado durante la esterilización en autoclave y reducen la condensación en las puntas.
- La bisagra impide que la tapa estéril entre en contacto con la mesa del laboratorio.
- La ranura para el dedo de las gradillas facilita la retirada y colocación de las bandejas de recarga.
- Las bolsas de apertura rápida facilitan la apertura de cada gradilla estéril envuelta individualmente.
- Las gradillas etiquetadas correctamente simplifican el registro, la identificación de las puntas y la realización de nuevos pedidos.
- Menor tamaño de gradilla respetuoso con el medio ambiente para reducir los residuos
- Las gradillas son de material reciclado y están marcadas con los símbolos correspondientes para promover iniciativas de reciclaje.
Especificaciones
300 μl | |
Estéril | |
Compatibilidad universal | |
Matrix TallTip |
Con filtro | |
Gradilla | |
Pipeta de ajuste universal |