Learn More
Thermo Scientific™ Bloques de almacenamiento para pocillos profundos Matrix™
Al crear bibliotecas de compuestos con instrumentos de manipulación automatizada de líquidos, utilice bloques de almacenamiento para pocillos profundos Thermo Scientific™ Matrix™ como placa madre.
339.00€ - 1385.00€
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Volumen del pocillo (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Volumen del pocillo (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10131583
|
Thermo Scientific™
4211-11 |
Redondo | 1200 μl | No estéril |
339.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10101303
|
Thermo Scientific™
4212-11 |
Redondo | 1200 μl | Estéril |
365.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10385023
|
Thermo Scientific™
4221 |
Redondo | 2200 μl | No estéril |
525.00€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10462214
|
Thermo Scientific™
4222 |
Redondo | 2200 μl | Estéril |
550.00€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10611354
|
Thermo Scientific™
4325 |
Cuadrada | 240 μl | No estéril |
1370.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10069932
|
Thermo Scientific™
4326-11 |
Cuadrada | 240 μl | Estéril |
1385.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Al crear bibliotecas de compuestos con instrumentos de manipulación automatizada de líquidos, utilice bloques de almacenamiento para pocillos profundos Thermo Scientific™ Matrix™ como placa madre. Estos sólidos bloques están hechos de polipropileno y son químicamente resistentes, por lo que cumplen todas las especificaciones habituales de las microplacas. El diseño único en chimenea para pocillos del bloque de 1 ml reduce el riesgo de contaminación cruzada entre los pocillos durante el pipeteo; el bloque de 2 ml lleva laterales cortados para facilitar el manejo y la colocación en sistemas robóticos
Garantía: 90 díasEspecificaciones
Estándar | |
Polipropileno |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.