Learn More
Thermo Scientific™ Bloques de almacenamiento para pocillos profundos Matrix™
Al crear bibliotecas de compuestos con instrumentos de manipulación automatizada de líquidos, utilice bloques de almacenamiento para pocillos profundos Thermo Scientific™ Matrix™ como placa madre.
Marca:  Thermo Scientific™ 4326-11
1207.57 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10069932
  • 1385.00€ / paquete de 80
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Al crear bibliotecas de compuestos con instrumentos de manipulación automatizada de líquidos, utilice bloques de almacenamiento para pocillos profundos Thermo Scientific™ Matrix™ como placa madre. Estos sólidos bloques están hechos de polipropileno y son químicamente resistentes, por lo que cumplen todas las especificaciones habituales de las microplacas. El diseño único en chimenea para pocillos del bloque de 1 ml reduce el riesgo de contaminación cruzada entre los pocillos durante el pipeteo; el bloque de 2 ml lleva laterales cortados para facilitar el manejo y la colocación en sistemas robóticos
Características:
  • Notaciones alfanuméricas que simplifican la identificación de los pocillos
  • Tamaño estándar de la industria que garantiza la compatibilidad con selladores, apiladores y manipuladores de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
16 x 24
Transparente
Polipropileno
384
Cuadrada
80
Fabricado con polipropileno; resistente a productos químicos
Paquete de 80, 80 cajas
Bloque de almacenamiento de pocillos profundos
240 μl
Estéril
80
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.