Learn More
Thermo Scientific™ Bloques de almacenamiento para pocillos profundos Matrix™
Al crear bibliotecas de compuestos con instrumentos de manipulación automatizada de líquidos, utilice bloques de almacenamiento para pocillos profundos Thermo Scientific™ Matrix™ como placa madre.
Marca:  Thermo Scientific™ 4222
494.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.31000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10462214
  • 550.00€ / paquete de 40
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Al crear bibliotecas de compuestos con instrumentos de manipulación automatizada de líquidos, utilice bloques de almacenamiento para pocillos profundos Thermo Scientific™ Matrix™ como placa madre. Estos sólidos bloques están hechos de polipropileno y son químicamente resistentes, por lo que cumplen todas las especificaciones habituales de las microplacas. El diseño único en chimenea para pocillos del bloque de 1 ml reduce el riesgo de contaminación cruzada entre los pocillos durante el pipeteo; el bloque de 2 ml lleva laterales cortados para facilitar el manejo y la colocación en sistemas robóticos
Características:
  • Notaciones alfanuméricas que simplifican la identificación de los pocillos
  • Tamaño estándar de la industria que garantiza la compatibilidad con selladores, apiladores y manipuladores de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
Se puede personalizar
Estándar
Esterilizable en autoclave
PP de baja unión
Natural
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
2200 μl
2000 μl
Sin tratar
40
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI
8 x 12
Paquete de 40, 40 cajas
Nunc™
Placa de preparación de muestras y almacenamiento de polipropileno
Polipropileno
96
Estéril
Redondo
40
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.