Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de vidrio de rosca de 20 ml
Fabricados con vidrio de borosilicato KG-33 transparente
118.00€ - 395.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Volumen (métrico) | 20 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Identificación rápida y sencilla |
Tipo de empaquetado | Bandejas celulares |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Material del cierre | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Material del cierre | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11832943
|
DWK Life Sciences
74504-20 |
Tapón de rosca acoplado de 22 mm | Polipropileno | Lámina con dorso de pulpa |
118.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17731088
|
DWK Life Sciences
74505-20 |
Tapón de rosca acoplado de 22 mm | Polipropileno | Polietileno expandido |
287.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17741088
|
DWK Life Sciences
74515-20 |
Tapón de rosca desacoplado de 22 mm | Urea | cono Poly-Seal |
336.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15766018
|
DWK Life Sciences
74501-20 |
Tapón de rosca incluido | Urea | Disco de polietileno |
395.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17721088
|
DWK Life Sciences
74500-20 |
Tapón de rosca incluido | Urea | Lámina metálica/corcho |
283.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Manufactured from clear KG-33 borosilicate glass
Amplia variedad de materiales de tapón y revestimientos disponibles.
Información de órdenes
Los viales se han envasado en bandejas de celdas con coordenadas alfanuméricas para una identificación rápida y sencilla. Las bandejas están envasadas al vacío para mantener la limpieza. Cada bandeja contiene 100 viales, cinco bandejas por caja. Los tapones se suministran en bolsas de polietileno de 100 unidades.
Especificaciones
Blanco | |
20 ml | |
Bandejas celulares | |
USP Tipo I, ASTM E438 |
Vidrio de borosilicato | |
Identificación rápida y sencilla | |
0.67 oz |