Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de vidrio de rosca de 20 ml
Fabricados con vidrio de borosilicato KG-33 transparente
Marca: DWK Life Sciences 74504-20
Detalles adicionales : Peso : 1.50300kg
Descripción
Manufactured from clear KG-33 borosilicate glass
Variedad de materiales de tapones y revestimientos disponibles.
Información de órdenes
Los viales se han envasado en bandejas de celdas con coordenadas alfanuméricas para una identificación rápida y sencilla. Las bandejas están envasadas al vacío para mantener la limpieza. Cada bandeja contiene 100 viales, cinco bandejas por caja. Los tapones se suministran en bolsas de polietileno de 100 unidades.
Especificaciones
Lámina con dorso de pulpa | |
Vidrio de borosilicato | |
Identificación rápida y sencilla | |
0,67 oz | |
20 mL | |
Tapón de rosca acoplado de 22 mm | |
ASTM E438 |
Blanco | |
20 ml | |
Bandejas celulares | |
Kimble™ | |
Polipropileno | |
100 cajas (vial), 100 bolsas (tapón) | |
Vial de centelleo |