Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de vidrio de rosca de 20 ml
Fabricados con vidrio de borosilicato KG-33 transparente
Marca:  DWK Life Sciences 74515-20
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17741088
  • 336.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Manufactured from clear KG-33 borosilicate glass
Amplia variedad de materiales de tapón y revestimientos disponibles.
Información de órdenes
Los viales se han envasado en bandejas de celdas con coordenadas alfanuméricas para una identificación rápida y sencilla. Las bandejas están envasadas al vacío para mantener la limpieza. Cada bandeja contiene 100 viales, cinco bandejas por caja. Los tapones se suministran en bolsas de polietileno de 100 unidades.
Especificaciones
Especificaciones
cono Poly-Seal
Vidrio de borosilicato
Identificación rápida y sencilla
0,67 oz
Tapón de rosca desacoplado de 22 mm
Blanco
20 mL
Bandejas celulares
Urea
ASTM E438