Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ serie 1000: Jeringas Luer Lock, terminación de tipo TLL
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
99.40€ - 565.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos |
---|---|
Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
Número de punta de aguja | No se incluye la aguja |
Cantidad | Unidad |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10611353
|
Hamilton™
85027 |
50 ml | 1050 | Luer Lock con ranuras |
348.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10235672
|
Hamilton™
82527 |
25 ml | 1025 | Luer Lock con ranuras |
283.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10040092
|
Hamilton™
86020 |
100 ml | 1100 | Luer Lock |
552.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10772361
|
Hamilton™
81320 |
1 ml | 1001 | Luer Lock |
99.40€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10120031
|
Hamilton™
81420 |
2,5 ml | 1002 | Luer Lock |
125.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10500052
|
Hamilton™
81520 |
5 ml | 1005 | Luer Lock |
163.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10683921
|
Hamilton™
81620 |
10 mL | 1010 | Luer Lock |
168.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10374902
|
Hamilton™
81327 |
1 ml | 1001 | Luer Lock con ranuras |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10531213
|
Hamilton™
81427 |
2,5 ml | 1002 | Luer Lock con ranuras |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10757484
|
Hamilton™
81527 |
5 ml | 1005 | Luer Lock con ranuras |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10334812
|
Hamilton™
81627 |
10 ml | 1010 | Luer Lock con ranuras |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10495762
|
Hamilton™
82520 |
25 ml | 1025 | Luer Lock |
416.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10674301
|
Hamilton™
85020 |
50 ml | 1050 | Luer Lock |
565.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
- Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales
- El TLL se utiliza con diluidores/dispensadores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales
- La versión con ranuras se utiliza durante el acoplamiento a algunos instrumentos aunque no afecta a la conexión a agujas
- Esterilizables en autoclave cuando están desmontadas, excepto las jeringas de 25 ml y superiores; la esterilización en autoclave repetida acortará la vida útil de la jeringa
- Hay disponibles estilos de punta de aguja 4 y AS (bajo solicitud)
Especificaciones
Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos | |
Jeringa estanca a los gases | |
No se incluye la aguja | |
Unidad |