Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ serie 1000: Jeringas Luer Lock, terminación de tipo TLL
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
Marca: Hamilton™ 81420
Detalles adicionales : Peso : 0.04320kg
Descripción
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
- Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales
- El modelo TLL se usa con diluidores y dispensadores Hamilton, en aplicaciones OEM y en operaciones manuales
- La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta la conexión a las agujas
- Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto en el caso de las jeringas de 25 ml y más: la esterilización en autoclave de forma continuada acortará su vida útil
- Los estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo solicitud)
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
0,28 in | |
7,29 mm | |
Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos | |
29,99 bar (200 psi) | |
115 °C | |
1002 | |
Unidad | |
Luer Lock |
PTFE (punta), Punta de PTFE (émbolo) | |
0,4 in | |
10,3 mm | |
Jeringa estanca a los gases | |
239 °F | |
50 °F | |
No se incluye la aguja | |
2,5 ml |