Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ serie 1000: Jeringas Luer Lock, terminación de tipo TLL
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
Marca:  Hamilton™ 85020
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10674301
  • 565.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
  • Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales
  • El modelo TLL se usa con diluidores y dispensadores Hamilton, en aplicaciones OEM y en operaciones manuales
  • La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta la conexión a las agujas
  • Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto en el caso de las jeringas de 25 ml y más: la esterilización en autoclave de forma continuada acortará su vida útil
  • Los estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo solicitud)
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
1,28 in
32,6 mm
Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos
29,99 bar (100 psi)
80 °C
1050
Unidad
Luer Lock
PTFE (punta), Punta de PTFE (émbolo)
1,45 in
36,9 mm
Jeringa estanca a los gases
176 °F
50 °F
No se incluye la aguja
50 ml