Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de ion selectivo combinados de detección de gas accumet™
Para análisis de amoníaco y dióxido de carbono, cuerpos resistentes a productos químicos y conjuntos de tapones/membranas unidos de forma permanente (el montaje no es difícil para el usuario)—
640.00€ - 650.00€
Especificaciones
Aplicaciones | Determinación de la concentración de iones de amonio y amoníaco en efluentes de aguas residuales, aguas de caldera, residuos industriales, gases de chimeneas, alimentos y fertilizantes |
---|---|
Diámetro del cuerpo (imperial) | 0,5 in |
Diámetro del cuerpo (métrico) | 13mm |
Longitud (imperial) | 4,01 in |
Longitud (métrico) | 102mm |
Código de producto | Marca | Interferencias | Intervalo de funcionamiento (métrico) | Intervalo de pH | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Interferencias | Intervalo de funcionamiento (métrico) | Intervalo de pH | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11500134
|
Fisherbrand™
|
Aminas volátiles, cationes de metal, amoníaco complejo | De 0,009 a 1700 ppm | 13 | Estándar EE. UU./Pin |
650.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11510134
|
Fisherbrand™
|
Aminas volátiles, cationes de metal, amoníaco complejo | De 0,009 a 1700 ppm | 13 | Se requiere un adaptador BNC a USS con este producto como compra por una sola vez. N.º de referencia: 13-641-890 |
640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
For ammonia and carbon dioxide analyses; tough, chemical-resistant body; permanently bonded membrane/cap assembly—no difficult user assembly required
Unidad premontada y preprobada de membrana/tapón
- Garantiza la alineación y la tensión de membrana óptimas, con un funcionamiento sin fugas
- La membrana es mucho menos susceptible al deterioro por surfactantes: utilícela para largos períodos en tipos de solución más variados, como muestras de aguas residuales y flujos de procesos—
- La solución de llenado no cristalizante no impedirá el rendimiento ni provocará la ruptura de la membrana
- Con cable de 1 m (39 pulg)
Características
- Cuerpo sólido y resistente a productos químicos
- Conjunto de tapón/membrana unidos
- Protección y aislamiento eléctricos continuos de elementos internos, cable y conectores
- Lecturas muy estables y reproducibles con un mínimo de ruido eléctrico
- Límites de detección inferiores a los ISE tradicionales
- Tiempo de respuesta rápida que reduce el coste por prueba
- Probados de forma individual y serializados para cumplir los requisitos de GLP y cuentan con el respaldo del personal de aplicaciones técnicas de Fisher Scientific™
ISE de combinación de amoníaco
- Determina la concentración de iones de amoníaco y amonio en diversas muestras
- Las aplicaciones incluyen efluentes de aguas residuales, agua de calderas, residuos industriales, gases de chimeneas, alimentos, fertilizantes
- Las mediciones no se ven afectadas por el color de la muestra, la turbidez o los sólidos suspendidos
- Gases como CO2, SO2 y H2S no interfieren
- El método cuenta con aprobación de ASTM y de la EPA
- Mide el dióxido de carbono, el carbonato y el bicarbonato
- Las aplicaciones incluyen bebidas carbonatadas, vinos, aguas subterráneas, agua de mar
Información de órdenes
Replacement membrane caps: Ammonia, 13-620-512; Carbon Dioxide, 13-620-513. Filling Solutions: Ammonia, ACCU-080-0500; Carbon Dioxide, 13-641-766.
Especificaciones
Determinación de la concentración de iones de amonio y amoníaco en efluentes de aguas residuales, aguas de caldera, residuos industriales, gases de chimeneas, alimentos y fertilizantes | |
13mm | |
102mm | |
De 32 °F a 122 °F | |
<300megohm | |
De 0° a 50 °C |
0,5 in | |
4,01 in | |
Cuerpo epóxico | |
ASTM, EPA | |
de 0 a 50°C | |
ISE de combinación |