Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de ion selectivo combinados de detección de gas accumet™
Para análisis de amoníaco y dióxido de carbono, cuerpos resistentes a productos químicos y conjuntos de tapones/membranas unidos de forma permanente (el montaje no es difícil para el usuario)—
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.10000kg
Descripción
For ammonia and carbon dioxide analyses; tough, chemical-resistant body; permanently bonded membrane/cap assembly—no difficult user assembly required
Unidad premontada y preprobada de membrana/tapón
- Garantiza la alineación y la tensión de membrana óptimas, con un funcionamiento sin fugas
- La membrana es mucho menos susceptible al deterioro por surfactantes: utilícela para largos periodos en tipos de solución más variados, como muestras de aguas residuales y flujos de procesos
- La solución de llenado no cristalizante no impedirá el rendimiento ni provocará la ruptura de la membrana
- Con un cable de 1 m
Características
- Cuerpo sólido y resistente a productos químicos
- Conjunto de tapón/membrana unidos
- Protección y aislamiento eléctricos continuos de elementos internos, cable y conectores
- Lecturas muy estables y reproducibles con un mínimo de ruido eléctrico
- Límites de detección inferiores a los ISE tradicionales
- Tiempo de respuesta rápida que reduce el coste por prueba
- Probados de forma individual y serializados para cumplir los requisitos de GLP y cuentan con el respaldo del personal de aplicaciones técnicas de Fisher Scientific™
ISE de combinación de amoníaco
- Determina la concentración de iones de amoníaco y amonio en diversas muestras
- Las aplicaciones incluyen efluentes de aguas residuales, agua de calderas, residuos industriales, gases de chimeneas, alimentos, fertilizantes
- Las mediciones no se ven afectadas por el color de la muestra, la turbidez o los sólidos suspendidos
- Los gases como el CO2, SO2 y H2S no interfieren
- El método cuenta con aprobación de ASTM y de la EPA
- Mide el dióxido de carbono, el carbonato y el bicarbonato
- Las aplicaciones incluyen bebidas carbonatadas, vinos, aguas subterráneas, agua de mar
Información de órdenes
Con cabezales de membrana de repuesto; amoniaco, 13-620-512; dióxido de carbono, 13-620-513. Soluciones de llenado amoniaco, ACCU-080-0500; dióxido de carbono, 13-641-766.
Especificaciones
Determinación de la concentración de iones de amonio y amoníaco en efluentes de aguas residuales, aguas de caldera, residuos industriales, gases de chimeneas, alimentos y fertilizantes | |
0,5 in | |
No cristalizante: NH4Cl | |
102mm | |
De 0,009 a 1700 ppm | |
ASTM, EPA | |
Aminas volátiles, cationes de metal, amoníaco complejo | |
<30 s | |
De 0° a 50 °C |
Se requiere un adaptador BNC a USS con este producto como compra por una sola vez. N.º de referencia: 13-641-890 | |
13mm | |
4,01 in | |
Cuerpo epóxico | |
De 32 °F a 122 °F | |
13 | |
<300megohm | |
de 0 a 50°C | |
ISE de combinación |