Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de ion selectivo combinados de detección de gas accumet™
Para análisis de amoníaco y dióxido de carbono, cuerpos resistentes a productos químicos y conjuntos de tapones/membranas unidos de forma permanente (el montaje no es difícil para el usuario)—
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11500134
  • 650.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For ammonia and carbon dioxide analyses; tough, chemical-resistant body; permanently bonded membrane/cap assembly—no difficult user assembly required
Unidad premontada y preprobada de membrana/tapón
  • Garantiza la alineación y la tensión de membrana óptimas, con un funcionamiento sin fugas
  • La membrana es mucho menos susceptible al deterioro por surfactantes: utilícela para largos periodos en tipos de solución más variados, como muestras de aguas residuales y flujos de procesos
  • La solución de llenado no cristalizante no impedirá el rendimiento ni provocará la ruptura de la membrana
  • Con un cable de 1 m
Características
  • Cuerpo sólido y resistente a productos químicos
  • Conjunto de tapón/membrana unidos
  • Protección y aislamiento eléctricos continuos de elementos internos, cable y conectores
  • Lecturas muy estables y reproducibles con un mínimo de ruido eléctrico
  • Límites de detección inferiores a los ISE tradicionales
  • Tiempo de respuesta rápida que reduce el coste por prueba
  • Probados de forma individual y serializados para cumplir los requisitos de GLP y cuentan con el respaldo del personal de aplicaciones técnicas de Fisher Scientific™
ISE de combinación de amoníaco
  • Determina la concentración de iones de amoníaco y amonio en diversas muestras
  • Las aplicaciones incluyen efluentes de aguas residuales, agua de calderas, residuos industriales, gases de chimeneas, alimentos, fertilizantes
  • Las mediciones no se ven afectadas por el color de la muestra, la turbidez o los sólidos suspendidos
  • Los gases como el CO2, SO2 y H2S no interfieren
  • El método cuenta con aprobación de ASTM y de la EPA
ISE de combinación de dióxido de carbono
  • Mide el dióxido de carbono, el carbonato y el bicarbonato
  • Las aplicaciones incluyen bebidas carbonatadas, vinos, aguas subterráneas, agua de mar
Información de órdenes
Con cabezales de membrana de repuesto; amoniaco, 13-620-512; dióxido de carbono, 13-620-513. Soluciones de llenado amoniaco, ACCU-080-0500; dióxido de carbono, 13-641-766.
Especificaciones
Especificaciones
Determinación de la concentración de iones de amonio y amoníaco en efluentes de aguas residuales, aguas de caldera, residuos industriales, gases de chimeneas, alimentos y fertilizantes
0,5 in
No cristalizante: NH4Cl
102mm
De 0,009 a 1700 ppm
ASTM, EPA
Aminas volátiles, cationes de metal, amoníaco complejo
<30 s
ISE de combinación de detección de gas amónico
ISE de combinación
Estándar EE. UU./Pin
13mm
4,01 in
Cuerpo epóxico
De 32 °F a 122 °F
13
<300megohm
de 0 a 50°C
De 0° a 50 °C