Learn More
Falcon™ Insertos para cultivos celulares: para uso con placas de 12 pocillos
Los cultivos celulares en soportes permeables proporcionan una mayor diferenciación morfológica y fisiológica de numerosos tipos de células
318.12€ - 385.78€
Especificaciones
Área de cultivo | 0,9 cm2 |
---|---|
Material | PET |
Para utilizar con (equipo) | Placa de 12 pocillos |
Diámetro del filtro (métrico) | 10,5 mm |
N.º por caja | 48/caja |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10025050
|
Falcon™
353180 |
0,4 μm | Membranas transparentes |
385.78€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10061051
|
Falcon™
353182 |
8 μm | Membranas translúcidas |
323.59€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10277330
|
Falcon™
353181 |
3 μm | Membranas transparentes |
385.78€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10122371
|
Falcon™
353292 |
3 μm | Membranas translúcidas |
385.78€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10090821
|
Falcon™
353494 |
0,4 μm | Membranas translúcidas |
385.78€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10799621
|
Falcon™
353103 |
1 μm | Membranas transparentes |
318.12€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Proporcionan acceso independiente a los dominios basolateral y apical de células polares. Las membranas con surcos grabados de tereftalato de polietileno (PET) tienen poros cilíndricos individuales y sus dos lados se han tratado para cultivos para el crecimiento celular. La carcasa de PET no está tratada para cultivo de tejidos con el fin de limitar el crecimiento celular en las paredes laterales del inserto.
- Las membranas translúcidas para los tamaños de poro de 0.4 y 3.0 μm tienen una densidad de poro alta (HD) y se recomiendan para estudios de transporte
- Las membranas transparentes se recomiendan para la visualización de células vivas mediante microscopía de luz
- Las bridas en el borde del inserto facilitan la manipulación
- Esterilizados mediante radiación gamma
Para obtener mejores resultados, se recomienda su uso con las placas complementarias Falcon con tratamiento para cultivo de tejidos
Estudios de transporte, inmunocitoquímica, microscopía electrónica, migración e invasión y cocultivo.
Información de órdenes
Envasadas individualmente en envase de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
Especificaciones
0,9 cm2 | |
Placa de 12 pocillos | |
48/caja | |
Tratado con TC | |
12 |
PET | |
10,5 mm | |
Tratado con TC | |
Estéril |