Learn More
Falcon™ Insertos para cultivos celulares: para uso con placas de 12 pocillos
Los cultivos celulares en soportes permeables proporcionan una mayor diferenciación morfológica y fisiológica de numerosos tipos de células
Marca: Falcon™ 353180
Detalles adicionales : Peso : 0.22320kg
Descripción
- Las membranas de PET con surcos grabados tienen superficie lisa y poros cilíndricos definidos que atraviesan la membrana
- Membrana PET de baja unión a proteínas
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Una amplia variedad de configuraciones, como de 6, 12 y 24 pocillos
- Una amplia selección de tamaños de poros de membrana, de 0,4, 1,0, 3,0 y 8,0 µm de diámetro
- Envasados en blísteres individuales, 48 insertos/caja
- Las carcasas de los insertos tratados con cultivos de no-tejidos evitan la proliferación de células en las paredes de los insertos
- El innovador diseño colgante facilita el pipeteo y permite el cultivo conjunto
Información de órdenes
Envasadas individualmente en envase de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
Especificaciones
0,9 cm2 | |
1,6 x 106 | |
Membranas transparentes | |
10,5 mm | |
48/caja | |
Tratado con TC | |
12 |
PET | |
0,4 μm | |
Placa de 12 pocillos | |
6/Paq. | |
Tratado con TC | |
Estéril |