Learn More
Falcon™ Insertos para cultivos celulares: para uso con placas de 12 pocillos
Los cultivos celulares en soportes permeables proporcionan una mayor diferenciación morfológica y fisiológica de numerosos tipos de células
Marca:  Falcon™ 353181
Detalles adicionales : Peso : 2.94830kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10277330
  • 385.78€ / paquete de 48
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Las membranas de PET con surcos grabados tienen superficie lisa y poros cilíndricos definidos que atraviesan la membrana
  • Membrana PET de baja unión a proteínas
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Una amplia variedad de configuraciones, como de 6, 12 y 24 pocillos
  • Una amplia selección de tamaños de poros de membrana, de 0,4, 1,0, 3,0 y 8,0 µm de diámetro
  • Envasados en blísteres individuales, 48 insertos/caja
  • Las carcasas de los insertos tratados con cultivos de no-tejidos evitan la proliferación de células en las paredes de los insertos
  • El innovador diseño colgante facilita el pipeteo y permite el cultivo conjunto
Información de órdenes
Envasadas individualmente en envase de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
Especificaciones
Especificaciones
0,9 cm2
8,0 x 105
Membranas transparentes
10,5 mm
48/caja
Tratado con TC
12
PET
3 μm
Placa de 12 pocillos
6/Paq.
Tratado con TC
Estéril