Learn More
Eppendorf™ Pipetas Research™ plus
Adáptese a líquidos específicos u otras condiciones externas con estas pipetas ultraligeras totalmente esterilizables en autoclave. Las pipetas incorporan un cono de punta cargado por resorte, una opción de ajuste secundario y una visualización del volumen mejorada.
930.00€ - 1150.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Tipo | Mechanical Pipette |
Pantalla | 4 cifras |
Estilo de dedo | Ergonómico |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Número de canales | Color | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Número de canales | Color | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15773469
|
Eppendorf™
3125000010 |
De 0,5 a 10 μl | 8 | Gris medio | ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15793469
|
Eppendorf™
3125000036 |
De 10 a 100 μl | 8 | Amarillo | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15713479
|
Eppendorf™
3125000052 |
De 30 a 300 μl | 8 | Naranja | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15783469
|
Eppendorf™
3125000028 |
De 0,5 a 10 μl | 12 | Gris medio | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
1015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15703479
|
Eppendorf™
3125000044 |
De 10 a 100 μl | 12 | Amarillo | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
1015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15723479
|
Eppendorf™
3125000060 |
De 30 a 300 μl | 12 | Naranja | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
1015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16212401
|
Eppendorf™
3125000214 |
De 1200 a 120 μl | 8 | Verde Oscuro | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16262421
|
Eppendorf™
3125000222 |
De 1200 a 120 μl | 12 | Verde Oscuro | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
1015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16202401
|
Eppendorf™
3125000109 |
De 100 a 5 μl | 24 | Amarillo claro | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |
1150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16282391
|
Eppendorf™
3125000087 |
De 20 a 1 μl | 24 | Rosa Pálido | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |
1150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16292391
|
Eppendorf™
3125000095 |
De 100 a 5 μl | 16 | Amarillo claro | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |
1080.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16272391
|
Eppendorf™
3125000079 |
De 20 a 1 μl | 16 | Rosa Pálido | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |
1080.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos
- Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía
- Pantalla de volumen con formas ampliadas de 4 dígitos
- Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos
- Utiliza el famoso PhysioCare Concept™ que reduce el cansancio de la mano y del brazo durante el pipeteo y mantiene el equilibrio con el mínimo esfuerzo del usuario
- Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
- Cono de punta cargado por resorte que facilita el ajuste perfecto a la punta (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
- Tiene capacidad para esterilizar en autoclave sin desmontaje
Aplicaciones
- Líquidos de pipeteo
- Líquidos de mezcla
- Carga de placas, geles y recipientes de reacción
- Extracción en fase y eliminación de sobrenadantes
Especificaciones
Autoclavable | |
Mechanical Pipette | |
4 cifras | |
Ergonómico |