Learn More
Eppendorf™ Pipetas Research™ plus
Adáptese a líquidos específicos u otras condiciones externas con estas pipetas ultraligeras totalmente esterilizables en autoclave. Las pipetas incorporan un cono de punta cargado por resorte, una opción de ajuste secundario y una visualización del volumen mejorada.
Marca: Eppendorf™ 3125000222
956.83 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21925" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.58000kg
Descripción
- Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos
- Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía
- Pantalla de volumen con formas ampliadas de 4 dígitos
- Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos
- Utiliza el famoso PhysioCare Concept™ que reduce el cansancio de la mano y del brazo durante el pipeteo y mantiene el equilibrio con el mínimo esfuerzo del usuario
- Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
- Cono de punta cargado por resorte que facilita el ajuste perfecto a la punta (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
- Tiene capacidad para esterilizar en autoclave sin desmontaje
Aplicaciones
- Líquidos de pipeteo
- Líquidos de mezcla
- Carga de placas, geles y recipientes de reacción
- Extracción en fase y eliminación de sobrenadantes
Especificaciones
Ninguno | |
Autoclavable | |
Eppendorf™ Investigación™ Plus™ | |
Mechanical Pipette | |
4 cifras | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
No | |
Verde Oscuro | |
12 | |
De 1200 a 120 μl | |
Ergonómico |