Learn More
Eppendorf™ Pipetas Research™ plus
Adáptese a líquidos específicos u otras condiciones externas con estas pipetas ultraligeras totalmente esterilizables en autoclave. Las pipetas incorporan un cono de punta cargado por resorte, una opción de ajuste secundario y una visualización del volumen mejorada.
Marca: Eppendorf™ 3125000028
956.83 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.58500kg
Descripción
- Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos
- Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía
- Pantalla de volumen con formas ampliadas de 4 dígitos
- Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos
- Utiliza el famoso PhysioCare Concept™ que reduce el cansancio de la mano y del brazo durante el pipeteo y mantiene el equilibrio con el mínimo esfuerzo del usuario
- Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
- Cono de punta cargado por resorte que facilita el ajuste perfecto a la punta (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
- Tiene capacidad para esterilizar en autoclave sin desmontaje
Aplicaciones
- Líquidos de pipeteo
- Líquidos de mezcla
- Carga de placas, geles y recipientes de reacción
- Extracción en fase y eliminación de sobrenadantes
Especificaciones
± 8 % a 0,5 μl, ± 2,5 % a 1 μl, ± 1,5 % a 5 μl l, ± 1 % a 10 μl | |
Gris medio | |
Mechanical Pipette | |
4 cifras | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
Autoclavable | |
12 | |
De 0,5 a 10 μl | |
Ergonómico | |
0,5, 1, 5, 10 μl |