Learn More
Thermo Scientific™ Viales, cañas y contenedores de crioconservación
Maximice las capacidades de almacenamiento utilizando viales de crioconservación, cañas y contenedores Thermo Scientific™.
5.00€ - 19.20€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11874760
|
Thermo Scientific™
4000211 |
Una varilla criogénica, 1,2 ml, 6 ampollas |
19.20€
6 ampollas |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11884760
|
Thermo Scientific™
4000214 |
Varilla criogénica, de aluminio para 2 ampollas de 5 ml |
5.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15422424
|
Thermo Scientific™
4000216 |
Varilla criogénica; de aluminio para copas de 9,2 ml y 10 ml |
5.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12750348
|
Thermo Scientific™
4000217 |
Caña criogénica; de aluminio para tubos criogénicos con un diámetro de 12,5 mm |
5.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Maximize storage capacities using Thermo Scientific™ Cryopreservation Vials, Canes and Canisters.
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información