Learn More
Thermo Scientific™ Viales, cañas y contenedores de crioconservación
Maximice las capacidades de almacenamiento utilizando viales de crioconservación, cañas y contenedores Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ 4000214
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11884760
  • 5.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Maximize storage capacities using Thermo Scientific™ Cryopreservation Vials, Canes and Canisters.
Maximice su capacidad de almacenamiento de crioconservación con una amplia gama de viales, recipientes y cartuchos.
Especificaciones
Especificaciones
Varilla criogénica, de aluminio para 2 ampollas de 5 ml
5 mL
Ampollas (2)
Varilla criogénica
Plata