Learn More
Thermo Scientific™ Viales, cañas y contenedores de crioconservación
Maximice las capacidades de almacenamiento utilizando viales de crioconservación, cañas y contenedores Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ 4000211
18.00 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11874760
  • 19.20€ / 6 ampollas
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Maximize storage capacities using Thermo Scientific™ Cryopreservation Vials, Canes and Canisters.
  • Maximice su capacidad de almacenamiento de crioconservación con una amplia gama de viales, recipientes y cartuchos.
  • Maximice su capacidad de almacenamiento de crioconservación con una amplia gama de viales, recipientes y cartuchos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Una varilla criogénica, 1,2 ml, 6 ampollas
    4,23 pies cúb.
    Plata
    Varilla criogénica
    1,2 ml
    Ampollas (6)