Learn More
Corning™ Insertos para tapones codificados por colores
Para su uso con viales criogénicos Corning, excepto 03-374-6
44.29€ - 45.29€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
N.º por caja | 500 |
N.° por paquete | 50 |
Material del cierre | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10474912
|
Corning™
2016 |
Azul |
44.29€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10317532
|
Corning™
2015 |
Blanco |
44.29€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10664933
|
Corning™
2019 |
Amarillo |
44.29€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10032202
|
Corning™
2018 |
Verde |
44.29€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10377572
|
Corning™
2017 |
Rojo |
44.29€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10461822
|
Corning™
430499 |
Varios |
45.29€
paquete de 500 |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
Descripción
- Proporcionan una codificación por colores para facilitar la identificación de muestras
- Polipropileno
Especificaciones
Polipropileno | |
500 | |
Polipropileno |
No estéril | |
50 |