Learn More
Corning™ Insertos para tapones codificados por colores
Para su uso con viales criogénicos Corning, excepto 03-374-6
Marca:  Corning™ 2018
Detalles adicionales : Peso : 0.09072kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10032202
  • 44.29€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Los insertos para tapón proporcionan codificación por colores para facilitar la identificación de las muestras.
  • Los insertos se envasan en bolsas resellables.
  • No estériles
  • Los tapones se adaptan a todos los viales criogénicos Corning™.
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Polipropileno
500
Polipropileno
Verde
No estéril
50