Learn More
Corning™ Insertos para tapones codificados por colores
Para su uso con viales criogénicos Corning, excepto 03-374-6
Marca: Corning™ 2019
Detalles adicionales : Peso : 0.09072kg
Descripción
- Los insertos para tapón proporcionan codificación por colores para facilitar la identificación de las muestras.
- Los insertos se envasan en bolsas resellables.
- No estériles
- Los tapones se adaptan a todos los viales criogénicos Corning™.
Especificaciones
Amarillo | |
Polipropileno | |
500 | |
Polipropileno |
Amarillo | |
No estéril | |
50 |