Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de boca estrecha de LDPE de color
Suministre cantidades precisas y pequeñas de diversos líquidos con estos frascos lavadores. Los frascos lavadores de boca estrecha de LDPE de color VITsafe™ incluyen un chorro de pulverización preciso y una recirculación del medio optimizada mediante la punta de aspiración precisa y continua del tubo de pulverización.
26.40€ - 34.40€
Especificaciones
Tipo de tapón | Con ventilación |
---|---|
Tipo de producto | Frasco lavador |
Material | LDPE |
Closure Included | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11322260
|
VITLAB™
132605 |
250 ml | Verde |
26.40€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11308613
|
VITLAB™
132608 |
250 ml | Azul |
27.24€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11398603
|
VITLAB™
132606 |
250 ml | Amarillo |
27.24€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11388603
|
VITLAB™
132603 |
250 ml | Rojo |
26.40€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10769411
|
VITLAB™
132708 |
500 ml | Azul |
32.10€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11338613
|
VITLAB™
132706 |
500 ml | Amarillo |
32.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11318613
|
VITLAB™
132703 |
500 ml | Rojo |
34.40€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10030901
|
VITLAB™
132705 |
500 ml | Verde |
32.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- El tapón de ventilación (pendiente de patente) prácticamente evita fugas, goteos o escapes de líquido del tubo de dispensación, que se pueden producir debido a cambios de temperatura en el laboratorio
- Frascos de boca estrecha, fabricados con LDPE
- Disponibles en cuatro colores distintos para facilitar una identificación rápida
- Tapón de rosca y tubo de pulverización de PP
Especificaciones
Con ventilación | |
Frasco lavador | |
LDPE | |
Sí |